Documenti fondamentali
ADVH7F380581
AChemBlock
3-(3-Methylphenoxy)-pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.71
Numero MDL:
Iupac Name
3-(3-methylphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-9-3-2-4-10(7-9)13-11-5-6-12-8-11;/h2-4,7,11-12H,5-6,8H2,1H3;1H
InChI
ABOQGEAVFSGTCW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p34892-3-3-methylphenoxy-pyrrolidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(m-tolyloxy)pyrrolidine hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p34892-3-3-methylphenoxy-pyrrolidine-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)