ADVH7F37FC5A
AChemBlock
6-((piperidin-1-yl)methyl)pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
6-(piperidin-1-ylmethyl)nicotinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.ClH/c15-12(16)10-4-5-11(13-8-10)9-14-6-2-1-3-7-14;/h4-5,8H,1-3,6-7,9H2,(H,15,16);1H
InChI
CBUPFBSVDIERQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32056-6-piperidin-1-yl-methyl-pyridine-3-carboxylic-acid-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)