Documenti fondamentali
ADVH7F37F41D
AChemBlock
3-Methoxy-4-(benzyloxy)-benzenepropanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.33
Numero MDL:
Iupac Name
3-[4-(benzyloxy)-3-methoxyphenyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C17H18O4/c1-20-16-11-13(8-10-17(18)19)7-9-15(16)21-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-7,9,11H,8,10,12H2,1H3,(H,18,19)
InChI
SJEFIQLTGBLFBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o28422-3-methoxy-4-benzyloxy-benzenepropanoic-acid.html
Synonym
3-(4-(benzyloxy)-3-methoxyphenyl)propanoic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28422-3-methoxy-4-benzyloxy-benzenepropanoic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)