Documenti fondamentali
ADVH7F37F38A
AChemBlock
tert-Butyl azetidine-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.67
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl azetidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2,3)11-7(10)6-4-5-9-6;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI
CQDYQCBDUKAIAM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o28254-tert-butyl-azetidine-2-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
tert-butyl azetidine-2-carboxylate hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28254-tert-butyl-azetidine-2-carboxylate-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)