Documenti fondamentali
ADVH7F37E238
AChemBlock
1-(4-Fluorobenzyl)cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.29
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-fluorobenzyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17FO2/c15-12-6-4-11(5-7-12)10-14(13(16)17)8-2-1-3-9-14/h4-7H,1-3,8-10H2,(H,16,17)
InChI
DPBLBGYOIQOWEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m22781-1-4-fluorobenzyl-cyclohexanecarboxylic-acid.html
Synonym
1-(4-fluorobenzyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22781-1-4-fluorobenzyl-cyclohexanecarboxylic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)