Documenti fondamentali
ADVH7F37E21D
AChemBlock
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.1
Numero MDL:
Iupac Name
1-[4-(bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H9BrN2/c11-8-9-2-4-10(5-3-9)13-7-1-6-12-13/h1-7H,8H2
InChI
PHNRBSHOFSWNII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/m22922-1-4-bromomethyl-phenyl-1h-pyrazole.html
Synonym
1-(4-(bromomethyl)phenyl)-1h-pyrazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22922-1-4-bromomethyl-phenyl-1h-pyrazole.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)