Documenti fondamentali
ADVH7F37D034
AChemBlock
3-[3-(Boc-amino)propoxy]propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.29
Numero MDL:
Iupac Name
3-(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H21NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-4-7-16-8-5-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI
QWJRJQMNTLUKII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow semi-solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t98574-3-3-boc-amino-propoxy-propanoic-acid.html
Synonym
3-(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propoxy)propanoic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98574-3-3-boc-amino-propoxy-propanoic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)