Documenti fondamentali
ADVH7F37CF5D
AChemBlock
2-(4-Phenoxyphenoxy)ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-phenoxyphenoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C14H14O3/c15-10-11-16-12-6-8-14(9-7-12)17-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11H2
InChI
GFDTXHCIHYNABU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t101711-2-4-phenoxyphenoxy-ethanol.html
Synonym
2-(4-phenoxyphenoxy)ethan-1-ol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t101711-2-4-phenoxyphenoxy-ethanol.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)