Documenti fondamentali
ADVH49B82161
AChemBlock
2-(3-aminooxetan-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.61
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-aminooxetan-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c6-5(1-2-7)3-8-4-5;/h7H,1-4,6H2;1H
InChI
OAHPTGLJLSANAW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s76965-2-3-aminooxetan-3-yl-ethan-1-ol-hydrochloride.html
Synonym
2-(3-aminooxetan-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s76965-2-3-aminooxetan-3-yl-ethan-1-ol-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)