Documenti fondamentali
ADVH303BA920
AChemBlock
5-(tert-butoxycarbonyl)-2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-7-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.29
Numero MDL:
Iupac Name
5-(tert-butoxycarbonyl)-2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-5-8(9(14)15)4-12(13)6-17-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
DHBYWVJOFBIKRG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q57075-5-tert-butoxycarbonyl-2-oxa-5-azaspiro-3-4-octane-7-carboxylic-acid.html
Synonym
5-(tert-butoxycarbonyl)-2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-7-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q57075-5-tert-butoxycarbonyl-2-oxa-5-azaspiro-3-4-octane-7-carboxylic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)