ADVH303B965F
AChemBlock
2-(tert-butyl) 3-ethyl (1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,3-dicarboxylate
About This Item
Iupac Name
2-tert-butyl 3-ethyl (1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-5-17-11(15)10-7-8-6-9(8)14(10)12(16)18-13(2,3)4/h8-10H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,10-/m0/s1
InChI
QHWOZJGWXZDMDZ-GUBZILKMSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q52196-2-tert-butyl-3-ethyl-1s-3s-5s-2-azabicyclo-3-1-0-hexane-2-3-dicarboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)