ADVH14DBDFF7
AChemBlock
benzyl 3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
benzyl 3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-9-11(13)7-14(9)12(15)16-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8,13H2,1H3
InChI
RWBYPDNMIKUZTG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46094-benzyl-3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)