Documenti fondamentali
ADVH14DBDADE
AChemBlock
7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.06
Numero MDL:
Iupac Name
7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-8-5-2-3-10-7(5)6(9)4-11-8/h2-4,10H,1H3
InChI
UHQNUCQNVVRWNR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p45603-7-bromo-4-methoxy-1h-pyrrolo-3-2-c-pyridine.html
Synonym
7-bromo-4-methoxy-1h-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45603-7-bromo-4-methoxy-1h-pyrrolo-3-2-c-pyridine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)