Documenti fondamentali
ADVH14DBC2E8
AChemBlock
N1-(4-Bromophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.01
Numero MDL:
Iupac Name
N1-(4-bromophenyl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11BrN2.2ClH/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10;;/h1-4,11H,5-6,10H2;2*1H
InChI
FSQBUXQUHHCHJE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37781-n1-4-bromophenyl-1-2-ethanediamine-dihydrochloride.html
Synonym
n1-(4-bromophenyl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37781-n1-4-bromophenyl-1-2-ethanediamine-dihydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)