Documenti fondamentali
ADVH14DBBDEB
AChemBlock
8-Fluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.21
Numero MDL:
Iupac Name
(8-fluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H15FO3/c10-8(7-11)1-3-9(4-2-8)12-5-6-13-9/h11H,1-7H2
InChI
INVQRGJXWSTBBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless oil
Product Link
https://www.achemblock.com/p42038-8-fluoro-1-4-dioxaspiro-4-5-decane-8-methanol.html
Synonym
(8-fluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)methanol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42038-8-fluoro-1-4-dioxaspiro-4-5-decane-8-methanol.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)