Documenti fondamentali
ADVH14DBBA1E
AChemBlock
(3-Iodopropyl)cyclohexane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.14
Numero MDL:
Iupac Name
(3-iodopropyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C9H17I/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2
InChI
SMIMGPQSIIJKCC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41134-3-iodopropyl-cyclohexane.html
Synonym
(3-iodopropyl)cyclohexane
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41134-3-iodopropyl-cyclohexane.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)