Documenti fondamentali
ADVH14DBB732
AChemBlock
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
Iupac Name
amino(3-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-13-7-4-2-3-6(5-7)8(10)9(11)12/h2-5,8H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI
UMKVNPOZWRHJPM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p36382-2-amino-2-3-methoxyphenyl-acetic-acid.html
Synonym
2-amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p36382-2-amino-2-3-methoxyphenyl-acetic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)