Documenti fondamentali
ADVH14DBB4CE
AChemBlock
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.68
Numero MDL:
Iupac Name
3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12F3N.ClH/c12-11(13,14)10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-15-7-9;/h1-3,6,9,15H,4-5,7H2;1H
InChI
CEYJDGCARZGVDZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p39683-3-3-trifluoromethyl-phenyl-pyrrolidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)pyrrolidine hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p39683-3-3-trifluoromethyl-phenyl-pyrrolidine-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)