ADVH0430B1FC
AChemBlock
5-ethoxy-1H-indazol-6-yl-6-boronic acid
About This Item
Iupac Name
5-ethoxy-1H-indazol-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BN2O3/c1-2-15-9-3-6-5-11-12-8(6)4-7(9)10(13)14/h3-5,13-14H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI
ONTRZBNGYOXECR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32166-5-ethoxy-1h-indazol-6-yl-6-boronic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)