ADVH0430A6FF
AChemBlock
1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)piperazine
About This Item
Iupac Name
1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H15FN2O/c1-15-11-9(12)3-2-4-10(11)14-7-5-13-6-8-14/h2-4,13H,5-8H2,1H3
InChI
WYYKKXQPHDDONO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o29358-1-3-fluoro-2-methoxyphenyl-piperazine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)