Documenti fondamentali
ADVH0430A1B8
AChemBlock
3-[(Dimethylamino)methyl]benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.68
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(dimethylamino)methyl]benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-11(2)7-8-4-3-5-9(6-8)10(12)13;/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,13);1H
InChI
DKVQUAMTOFSCLE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o28008-3-dimethylamino-methyl-benzoic-acid-hydrochloride.html
Synonym
3-((dimethylamino)methyl)benzoic acid hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28008-3-dimethylamino-methyl-benzoic-acid-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)