Documenti fondamentali
ADV638392766
AChemBlock
N-(pyrrolidin-3-yl)methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.69
Numero MDL:
Iupac Name
N-(3-pyrrolidinyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S.ClH/c1-10(8,9)7-5-2-3-6-4-5;/h5-7H,2-4H2,1H3;1H
InChI
XGRUMZMLFKHAFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l20611-n-pyrrolidin-3-yl-methanesulfonamide-hydrochloride.html
Synonym
n-(pyrrolidin-3-yl)methanesulfonamide hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l20611-n-pyrrolidin-3-yl-methanesulfonamide-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)