Documenti fondamentali
ADV371425704
AChemBlock
8-Chloro-1H-[1,7]naphthyridin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.59
Numero MDL:
Iupac Name
8-chloro[1,7]naphthyridin-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-8-7-5(1-3-11-8)6(12)2-4-10-7/h1-4H,(H,10,12)
InChI
YWRIBUJMHLNUFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
greenish yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/c-3637-8-chloro-1h-1-7-naphthyridin-4-one.html
Synonym
8-chloro-1,7-naphthyridin-4(1h)-one
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/c-3637-8-chloro-1h-1-7-naphthyridin-4-one.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)