Documenti fondamentali
AC5H95E5E5D6
Accela ChemBio Inc.
9,10-Dibromophenanthrene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.03
Numero MDL:
Iupac Name
9,10-dibromophenanthrene
Inchi Code
1S/C14H8Br2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
InChI
WZVDACBKJRRYBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY279393&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY279393.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)