AC5H0D73F818
Accela ChemBio Inc.
Methyl 5-Bromo-2-(di-Boc-amino)thiophene-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-(bis(tert-butoxycarbonyl)amino)-5-bromothiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H22BrNO6S/c1-15(2,3)23-13(20)18(14(21)24-16(4,5)6)11-9(12(19)22-7)8-10(17)25-11/h8H,1-7H3
InChI
HLTVNWZBFVNHMM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY231352.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)