Documenti fondamentali
AC5H03BB2185
Accela ChemBio Inc.
2-Methyl-3-(methylsulfonyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
About This Item
Peso molecolare:
296.2
Numero MDL:
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-methyl-3-(methylsulfonyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H21BO4S/c1-10-11(8-7-9-12(10)20(6,16)17)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h7-9H,1-6H3
InChI
BEKLNADPRWWTGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY029388&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY029388.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)