AC5947208039
Accela ChemBio Inc.
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic Acid
About This Item
Iupac Name
difluoro(2-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-14-7-5-3-2-4-6(7)9(10,11)8(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI
ULFXSWWASZBBPE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY038885&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY038885.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)