Documenti fondamentali
AC5424074686
Accela ChemBio Inc.
N-Benzyl-3-methoxyaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.28
Numero MDL:
Iupac Name
N-benzyl-N-(3-methoxyphenyl)amine
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-16-14-9-5-8-13(10-14)15-11-12-6-3-2-4-7-12/h2-10,15H,11H2,1H3
InChI
IWXYQQZZRQBFKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to brown liquid, or white to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019021&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY019021.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)