Documenti fondamentali
AC5372910347
Accela ChemBio Inc.
1-Chloro-4-hydrazinophthalazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.62
Numero MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-hydrazinophthalazine
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11-10)13-12-7/h1-4H,10H2,(H,11,13)
InChI
UQTJGZYAFKMABR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Pale yellow to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY008372&attname=GoodsCode
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY008372.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)