Documenti fondamentali
AC5372909955
Accela ChemBio Inc.
2-Fluoro-4-(methylsulfonyl)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(methylsulfonyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7FO3S/c1-13(11,12)7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,1H3
InChI
LXWRYLZWVVZZCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY006888&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY006888.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)