Documenti fondamentali
AC5372908318
Accela ChemBio Inc.
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)pyrrolidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.21
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11FN2O2/c11-9-7-8(13(14)15)3-4-10(9)12-5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI
SMKXLBISYVJESG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Yellow to orange powder
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY002977&attname=GoodsCode
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY002977.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)