Documenti fondamentali
AABH99B538D0
AA BLOCKS, INC.
di-tert-butyl 1-(3-methylbenzyl)hydrazine-1,2-dicarboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.43
Numero MDL:
Iupac Name
di-tert-butyl 1-(3-methylbenzyl)hydrazine-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C18H28N2O4/c1-13-9-8-10-14(11-13)12-20(16(22)24-18(5,6)7)19-15(21)23-17(2,3)4/h8-11H,12H2,1-7H3,(H,19,21)
InChI
DRXHVHONABPTHW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2206568-00-3
Synonym
di-tert-butyl 1-(3-methylbenzyl)hydrazine-1,2-dicarboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2206568-00-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)