AABH99A4B9ED
AA BLOCKS, INC.
1-(cyclopropylmethyl)piperidin-4-aminehydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-4-piperidinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2.ClH/c10-9-3-5-11(6-4-9)7-8-1-2-8;/h8-9H,1-7,10H2;1H
InChI
BOYBSFPAZRGYCJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1158349-77-9
Synonym
1-(cyclopropylmethyl)piperidin-4-amine hydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1158349-77-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)