Documenti fondamentali
AABH99A49651
AA BLOCKS, INC.
4-allyl-5-(4,5-dimethylthien-3-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.38
Numero MDL:
Iupac Name
4-allyl-5-(4,5-dimethyl-3-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C11H13N3S2/c1-4-5-14-10(12-13-11(14)15)9-6-16-8(3)7(9)2/h4,6H,1,5H2,2-3H3,(H,13,15)
InChI
ZCJCQQGBQCJTQN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/522597-54-2
Synonym
5-(4,5-dimethylthiophen-3-yl)-4-(prop-2-en-1-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=522597-54-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)