Documenti fondamentali
AABH99A47159
AA BLOCKS, INC.
CIS-6-OCTADECENOIC ACID SODIUM SALT
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.46
Numero MDL:
Iupac Name
(Z)-octadec-6-enoic acid, sodium salt
Inchi Code
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20);/b13-12-;
InChI
LAVLFKDINIGZBD-USGGBSEESA-N
Temperatura di conservazione
2~8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/6697-77-4
Synonym
Petroselinic acid sodium salt
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=6697-77-4