Documenti fondamentali
AABH99A451A5
AA BLOCKS, INC.
A-83016F
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
673.84
Numero MDL:
Iupac Name
(2E,4E,6E)-7-((2R,3R,5R)-3-hydroxy-5-((2S,3S,4E,6E)-3-methoxy-4-methyl-8-((S)-2-((2R,3R,4R,6S)-2,3,4-trihydroxy-5,5-dimethyl-6-((1E,3Z)-penta-1,3-dien-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)butanamido)octa-4,6-dien-2-yl)tetrahydrofuran-2-yl)hepta-2,4,6-trienoic acid
Inchi Code
1S/C37H55NO10/c1-8-10-13-20-30-36(5,6)33(42)34(43)37(45,48-30)26(9-2)35(44)38-22-17-16-18-24(3)32(46-7)25(4)29-23-27(39)28(47-29)19-14-11-12-15-21-31(40)41/h8,10-21,25-30,32-34,39,42-43,45H,9,22-23H2,1-7H3,(H,38,44)(H,40,41)/b10-8-,12-11+,17-16+,19-14+,20-13+,21-15+,24-18+/t25-,26+,27+,28+,29+,30-,32+,33-,34+,37+/m0/s1
InChI
NVGDRZNFKVTHMG-UJTMXSGASA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/142435-72-1
Synonym
A-83016F
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=142435-72-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)