Documenti fondamentali
AABH97D21469
AA BLOCKS, INC.
2,4-Dimethoxy-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.18
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dimethoxy-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c1-12-7-6-5(3-4-9-6)10-8(11-7)13-2/h3-4,9H,1-2H3
InChI
GXIYYDQWNQWIBQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/84538-40-9
Synonym
2,4-Dimethoxy-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine - 98%, high purity , CAS No.84538-40-9
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=84538-40-9