Documenti fondamentali
AABH97CE77B0
AA BLOCKS, INC.
4-ethylpiperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Iupac Name
4-ethyl-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-8(7(10)11)3-5-9-6-4-8/h9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI
KXKKAGIATNDDON-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1227465-48-6
Synonym
4-ethyl-4-piperidinecarboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1227465-48-6
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)