Documenti fondamentali
AABH97CE495B
AA BLOCKS, INC.
4-isothiocyanato-N-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.35
Numero MDL:
Iupac Name
N-isopropyl-4-isothiocyanatobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O2S2/c1-8(2)12-16(13,14)10-5-3-9(4-6-10)11-7-15/h3-6,8,12H,1-2H3
InChI
DXIADEYSDFNGJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/102074-74-8
Synonym
4-isothiocyanato-N-(propan-2-yl)benzenesulfonamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=102074-74-8
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)