AABH93DE4980
AA BLOCKS, INC.
C6 NBD Lactosylceramide (d18:1/6:0)
About This Item
Iupac Name
N-((1S,2R,3E)-1-{[(4-O-beta-D-galactopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]methyl}-2-hydroxy-3-heptadecenyl)-6-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanamide
Inchi Code
1S/C42H69N5O16/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-29(50)27(44-32(51)19-16-14-17-22-43-26-20-21-28(47(57)58)34-33(26)45-63-46-34)25-59-41-39(56)37(54)40(31(24-49)61-41)62-42-38(55)36(53)35(52)30(23-48)60-42/h15,18,20-21,27,29-31,35-43,48-50,52-56H,2-14,16-17,19,22-25H2,1H3,(H,44,51)/b18-15+/t27-,29+,30+,31+,35-,36-,37+,38+,39+,40+,41+,42-/m0/s1
InChI
YITXFMQKMNZYOB-PVXRLSOKSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=474943-04-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)