Documenti fondamentali
AABH93DE2CE1
AA BLOCKS, INC.
2,4,6-tris(3,4,5-trifluorophenyl)-boroxin
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.66
Numero MDL:
Iupac Name
2,4,6-tris(3,4,5-trifluorophenyl)boroxin
Inchi Code
1S/C18H6B3F9O3/c22-10-1-7(2-11(23)16(10)28)19-31-20(8-3-12(24)17(29)13(25)4-8)33-21(32-19)9-5-14(26)18(30)15(27)6-9/h1-6H
InChI
SXINGRFBONUWIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
98.0%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/223440-94-6
Synonym
2,4,6-TRIS(3,4,5-TRIFLUOROPHENYL)BOROXIN
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=223440-94-6
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)