Documenti fondamentali
AABH3036E5B6
AA BLOCKS, INC.
5-amino-4-oxopentanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
Numero MDL:
Iupac Name
5-amino-4-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO3/c6-3-4(7)1-2-5(8)9/h1-3,6H2,(H,8,9)
InChI
ZGXJTSGNIOSYLO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/106-60-5
Synonym
5-Amino-4-oxopentanoic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=106-60-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)