Documenti fondamentali
AABH3036B1D0
AA BLOCKS, INC.
2-(4-Fluoro-phenyl)-pyridin-3-ylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9FN2/c12-9-5-3-8(4-6-9)11-10(13)2-1-7-14-11/h1-7H,13H2
InChI
DTAWGIIBBLDQEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/886507-65-9
Synonym
2-(4-Fluoro-phenyl)-pyridin-3-ylamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=886507-65-9