Il nuovo metodo di rivestimento con film bianco
Eccipiente Parteck® TA
Parteck® TA (carbonato di calcio): maggiore opacità e particelle dalle caratteristiche ideali
Il biossido di titanio è ampiamente utilizzato come opacizzante e colorante nelle forme di dosaggio solide. Per via degli ultimi sviluppi normativi e delle restrizioni imposte dalle autorità, i formulatori manifestano un interesse sempre maggiore per le soluzioni prive di biossido di titanio, sia per quanto riguarda gli integratori alimentari, sia per i prodotti medicinali. La filmatura delle compresse con rivestimenti bianchi o di colore omogeneo non ha soltanto una funzione estetica, ma contribuisce anche ad accrescere la compliance del paziente.
L’eccipiente Parteck® TA, appositamente sviluppato per far fronte alle necessità di una finitura bianca che non contenga biossido di titanio, è la nostra valida alternativa. Una morfologia unica e una distribuzione granulometrica specificamente studiata garantiscono una maggiore opacità anche con le compresse aventi un nucleo precolorato con cui è pertanto più difficile ottenere risultati soddisfacenti.
Questo pigmento minerale offre prestazioni eccellenti quando utilizzato in rivestimenti filmogeni a base di HPMC e di PVA per compresse a rilascio immediato, così da poter essere impiegato in concentrazioni maggiori senza che si debba rinunciare a un’elevata efficienza di processo. L'agente filmante ideale cui abbinarlo è il Parteck® COAT (N° Cat. 141517), un eccipiente a base di PVA in grado persino di raggiungere una maggiore opacità rispetto alle classiche formulazioni contenenti HPMC.
Parteck® TA contribuisce a ottenere un livello di copertura e un grado di bianco comparabile a quello dei rivestimenti filmogeni contenenti TiO2 senza modificare le prestazioni delle compresse; pertanto, costituisce una valida alternativa al biossido di titanio.
Vantaggi di Parteck® TA
- Pigmento minerale e natural-identico
- Certificato GRAS (Generally recognized as safe) dalla FDA e conforme ai requisiti di Ph Eur, BP e USP
- La nostra documentazione Emprove® agevola la qualifica, la valutazione dei rischi e l’ottimizzazione dei processi
- Compatibilità eccellente con i rivestimenti filmogeni a base di HPMC e PVA (tra cui il nostro Parteck® COAT)
- Efficienza di processo elevata grazie alla ridotta viscosità del film da nebulizzare
- Consente di ottenere compresse dall’aspetto invitante e omogeneo
- Maggiore opacità grazie a una distribuzione granulometrica ad hoc e a una morfologia unica
Per saperne di più
Se desiderate ulteriori informazioni o se volete essere contattati da un nostro rappresentante, inviateci il modulo sottostante dopo averlo debitamente compilato.
* Campi necessari.
Cercate aiuto per rivedere la formulazione dei vostri prodotti?
Contattate i nostri esperti e scoprite di più sui nostri eccezionali servizi applicativi: applicationaction-technical@sigmaaldrich.com
Risorse sui prodotti
- White paper: Calcium carbonate as a replacement for titanium dioxide in coating: the importance of particle engineering
This white paper highlights how particle engineering supports an optimal performance of calcium carbonate in coating applications, comparing Parteck® TA excipient to the industry benchmark titanium dioxide.