Merck
Un sistema robusto per le operazioni essenziali della ricerca scientifica
Sistemi per la purificazione dell'acqua Milli-Q® SQ 2Series
Un nuovo modo di concepire l’acqua ultrapura
Ora potrete facilmente accedere all'acqua ultrapura appena purificata ogni volta che ne avrete bisogno e da qualunque banco di laboratorio, anche se distante dall’acqua di rete. Semplice, robusto, innovativo e completamente scalabile, il nuovo sistema di purificazione Milli-Q® SQ 2Series vi permetterà di focalizzarvi sulla vostra attività scientifica.
Per visualizzare le video-istruzioni per l'installazione del sistema e le demo che ne illustrano l’impiego o per scaricare i manuali d’uso, visitate la pagina dedicata all’installazione e all’impiego.
Come funzionano i sistemi per la purificazione dell’acqua Milli-Q® SQ 2Series
Grazie a un design completamente scalabile, consentono di accedere facilmente all'acqua ultrapura (18,2 MΩ∙cm) appena purificata da qualsiasi banco di laboratorio dotato di presa elettrica.
  1. Riempi con acqua osmotizzata (RO) rapidamente, in soli 6 minuti, il serbatoio Switch da 3,5 L.
  2. Trasporta con facilità il serbatoio Switch là dove conduci il tuo lavoro.
  3. Eroga acqua ultrapura (18,2 MΩ·cm) appena purificata su qualunque banco.
  4. Ripeti quando serve.
Configurazioni dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series
La gamma Milli-Q® SQ 2Series offre un’ampia scelta di configurazioni, rendendo il sistema scalabile e adattabile a quasi tutti i laboratori o gli edifici. È sufficiente scegliere l’allestimento che più si confà allo spazio disponibile e alle necessità degli utilizzatori; se poi le esigenze del laboratorio dovessero cambiare, si potrà facilmente ampliare il sistema aggiungendo altri moduli. Tra le caratteristiche comuni a quasi tutte le configurazioni Milli-Q® SQ 2Series citiamo:
  • produzione rapida di acqua pura RO con una velocità massima di 42 L/h il che consente di riempire il serbatoio Switch da 3,5 L in soli 6 minuti
  • erogazione ergonomica dell’acqua ultrapura, da 1,6 L/min a goccia a goccia
  • ampliamento delle capacità produttive con la semplice aggiunta di moduli autonomi per l’erogazione dell’acqua ultrapura (ZSQ200U0T0)
Configurazione Milli-Q SQ 240 composta dall’unità per la produzione di acqua RO e dal modulo per l’erogazione dell’acqua ultrapura
Milli-Q® SQ 240 (ZSQ240R0TK)
  • Configurazione standard
  • Per un piccolo gruppo di lavoro
  • Il modulo di erogazione va installato vicino al punto d’uso dell’acqua ultrapura
Sistema Milli-Q SQ 240L composto dall’unità per la produzione di acqua RO con 2 serbatoi Switch e dal modulo per l’erogazione dell’acqua ultrapura
Milli-Q® SQ 240L (ZSQ240RLTK)
  • Configurazione con doppio serbatoio
  • Per più gruppi di lavoro o per team di maggiori dimensioni
  • Il modulo di erogazione va installato vicino al punto d’uso dell’acqua ultrapura
Sistema Milli-Q SQ 240XL composto dall’unità per la produzione di acqua RO con due serbatoi, uno da 3,5 L e uno da 50 L, e dal modulo per l’erogazione dell’acqua ultrapura
Milli-Q® SQ 240XL (ZSQ240RXTK)
  • Configurazione con serbatoio da 50 L
  • Per l’alimentazione diretta di strumenti di laboratorio mediante il serbatoio da 50 L
  • Il modulo di erogazione va installato vicino al punto d’uso dell’acqua ultrapura
Configurazione combinata Milli-Q SQ 240C in cui è possibile erogare sia acqua RO, sia acqua ultrapura
Milli-Q® SQ 240C (ZSQ240UCTK)
  • Configurazione combinata
  • Per un piccolo laboratorio o un piccolo gruppo di lavoro
  • Il sistema deve essere installato vicino a un lavandino
Configurazione combinata Milli-Q SQ 240CV in cui è possibile erogare sia acqua RO, sia acqua ultrapura; il modulo per l’erogazione dell’acqua ultrapura eroga volumi d’acqua prestabiliti
Milli-Q® SQ 240CV (ZSQ240UCVTK)
  • Configurazione combinata, erogazione di volumi prestabiliti
  • Per le attività di routine del laboratorio
  • Consente l’erogazione ripetuta in serie di volumi di acqua ultrapura prestabiliti da una postazione fissa
  • Il sistema deve essere installato vicino a un lavandino
Configurazione Milli-Q SQ 200P composta dal modulo per l’erogazione di acqua ultrapura da connettere a un anello dell’acqua pura pressurizzato
Milli-Q® SQ 200P (ZSQ200UPT0)
  • Configurazione per anelli pressurizzati
  • Per i laboratori con anello pressurizzato dell’acqua purificata
  • Il sistema deve essere connesso a un anello pressurizzato dell’acqua pura
  • È possibile ampliare le capacità connettendo altri sistemi all’anello pressurizzato dell’acqua pura
Caratteristiche e vantaggi
Ecco solo alcuni dei vantaggi che potrete sperimentare con un sistema Milli-Q® SQ 2Series nel vostro laboratorio:
Facendo scorrere con il pollice la leva verso destra si aumenta la portata, spostandola verso sinistra la si diminuisce
Innovazioni eccezionali
Il sistema è in attesa di brevetto in seguito alla presentazione delle domande per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale relativamente a 8 caratteristiche tecniche e progettuali tra cui: 
  • intelligenza meccanica che consente il riempimento intuitivo con la semplice pressione o trazione del pollice
  • tubo ‘multi-lume’ a due vie che attraverso il ricircolo dell’acqua assicura la qualità dell’acqua ultrapura 
  • membrana da RO dalla portata eccezionalmente elevata (fino a 42 L/h) che consente di riempire il serbatoio Switch in soli 6 minuti.
    Il serbatoio Switch, mobile e trasparente, può essere facilmente trasportato dall’unità produttiva dell’acqua RO al modulo per l’erogazione dell’acqua ultrapura
    L’installazione, l’impiego e la manutenzione del sistema sono operazioni facili e intuitive, alla portata di tutti.
    • Installazione fai da te di comprovata affidabilità (~30 min)
    • Interfaccia universale
    • Erogatori ergonomici 
    • Serbatoio mobile, trasparente
    • Cartucce con meccanismo di bloccaggio a rotazione
    • La lampada UV non richiede alcuna sostituzione
      I sistemi Milli-Q® SQ 2Series occupano la stessa superficie di un foglio di carta e per l’erogazione dell’acqua necessitano soltanto di una presa elettrica
      Dimensioni straordinariamente ridotte lasciano spazio per l'attività scientifica su qualunque banco di laboratorio.
      • Le unità del sistema occupano la stessa superficie di un foglio di carta: 22x27 cm/unità 
      • L’erogazione dell’acqua ultrapura richiede soltanto una presa elettrica (e nessun punto di alimentazione dell’acqua)
        Configurazione del laboratorio con 1 unità per la produzione di acqua RO vicino a un rubinetto di alimentazione e 3 moduli per l’erogazione dell’acqua ultrapura in 3 stanze diverse
        È sufficiente scegliere la configurazione più adatta ai propri requisiti spaziali e alle necessità degli utilizzatori; se poi le esigenze del laboratorio dovessero cambiare, si potrà facilmente ampliare il sistema aggiungendo un numero illimitato di moduli per l’erogazione dell’acqua ultrapura.
          Nei sistemi Milli-Q SQ 2Series, il LED del modulo di erogazione diventa verde quando l’acqua ultrapura è pronta per l’erogazione.
          Grazie alla comprovata affidabilità delle tecnologie di purificazione Milli-Q®, potrete contare sul fatto che il vostro sistema sia sempre pronto a erogare acqua ultrapura di qualità costante (18,2 MΩ∙cm @25 oC).
          • Elevata efficienza di rimozione degli ioni fino a livelli di tracce con la cartuccia di purificazione SQPAK™ Quanta
          • Ai fini della compatibilità con le applicazioni sensibili ai contaminanti organici, la cartuccia SQPAK™ TOC Quanta contiene carbone attivo
          • La qualità dell’acqua pura RO resta costante nel tempo perché la membrana RO viene risciacquata regolarmente
          • Un’ampia scelta di filtri finali permette di soddisfare perfettamente ogni esigenza applicativa
            I sistemi Milli-Q® SQ 2series sono prodotti “Alternativa verde”
            Nell’ambito del nostro approccio Design for Sustainability (DfS), grazie al quale garantiamo un’attenzione particolare alla sostenibilità nella progettazione dei nostri prodotti, i sistemi Milli-Q® SQ 2Series sono stati sviluppati in modo da erogare acqua ultrapura di qualità elevata in molteplici postazioni riducendo l’impronta ecologica rispetto alla precedente generazione dei sistemi Direct-Q®.
            In seguito al nostro impegno, questi nuovi sistemi sono etichettati “Alternativa verde” grazie all’incremento delle seguenti caratteristiche di sostenibilità ambientale rispetto ai sistemi della generazione precedente:
            • meno elettricità consumata grazie a un design semplificato, a un’elettronica minimizzata e a una modalità stand-by ottimizzata (quella in cui viene consumata la maggior parte dell’energia)
            • minor consumo di acqua durante la fabbricazione e l’impiego 
            • fabbisogno ridotto di materiali da 2 postazioni di erogazione in su grazie al design modulare
            • imballaggio interamente realizzato in cartone riciclato certificato per la gestione sostenibile delle foreste; inserti di protezione in PE per il 50% riciclato
            I guadagni esatti in termini di sostenibilità dipendono dalla configurazione del sistema Milli-Q® SQ 2Series prescelta. Per aiutarvi a orientare i vostri acquisti verso soluzioni più ecosostenibili, vi invitiamo a consultare le schede del punteggio sulla base del Design for Sustainability delle configurazioni seguenti:
            Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci
            Risorse correlate
            Pagina 1 di 2
            Prodotti correlati
            Kit dei sistemi completi