1078744
USP
Bupropion Hydrochloride Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(tert-Butylamino)-4′-chloropropiophenone hydrochloride
About This Item
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bupropion
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)C(NC(C)(C)C)C.Cl
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-5-7-11(14)8-6-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Bupropion Hydrochloride
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)