Merck
PHL10013
5-Feruloylquinic acid
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
5-O-Feruloylquinic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H20O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
368.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)