Fontos dokumentumok
SAB1409724
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TBX6 antibody produced in mouse
clone 3F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
DFNB67
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3F11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 36.63 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Általános leírás
This gene is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. Knockout studies in mice indicate that this gene is important for specification of paraxial mesoderm structures. (provided by RefSeq)
Immunogén
TBX6 (NP_004599, 102 a.a. ~ 200 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KEFSSVGTEMIITKAGRRMFPACRVSVTGLDPEARYLFLLDVIPVDGARYRWQGRRWEPSGKAEPRLPDRVYIHPDSPATGAHWMRQPVSFHRVKLTNS*
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)