Fontos dokumentumok
AP506R
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Human Ig λ chain Antibody, Rhodamine (TRITC) conjugate
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
konjugátum
rhodamine
Minőségi szint
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Általános leírás
Prepared from pooled antisera from goats hyperimmunized with human myeloma proteins with lambda light chains.
Egyediség
The antibody reacts with human lambda light chains as demonstrated by ELISA and flow cytometry.
Alkalmazás
Epitope: Ig lambda lightchain
Fizikai forma
Purified by affinity chromatography on pooled human Igs with lambda light chains covalently linked to agarose. Liquid in 1.0 mL PBS/NaN3.
Tárolás és stabilitás
Maintain refrigerated at 2°-8°C under sterile conditions for up to twelve months from date of receipt. Do not freeze.
Egyéb megjegyzések
Reacts with human lambda light chains. Absorbed for human myeloma proteins with kappa light chains.