Fontos dokumentumok
8.18107
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
for synthesis
Szinonimák:
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
250-045-7
NACRES:
NA.22
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Minőségi szint
Teszt
≥93.0% (GC)
Forma
liquid
bp
99-100 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 1 °C
sűrűség
0.94 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N1=COCC1(C)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2)3-7-4-6-5/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
33.8 °F
Lobbanási pont (C)
1 °C